Print…
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1908-10G D1908-25G D1908-5G
TCIAD1908-10GEA 122 EUR
TCIAD1908-10G TCIAD1908-25G TCIAD1908-5G
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Peso Molecular: 158.1 g/mol
Ponto de ebulição: 242
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011672
Número CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=061677188766581c173d1173ab90b75a40651605&vid=12675f774b0745bd1ebe96492061e108591a23d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity