Acido 2-Fluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
F0035-25G
F0035-500G
TCIAF0035-25GEA
78
EUR
TCIAF0035-25G
TCIAF0035-500G
Acido 2-Fluorobenzoico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Acido 2-Fluorobenzoico
Fórmula:
C₇H₅FO₂ Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 121…124 °C Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002405 Número CAS: 445-29-4 EINECS: 207-158-1 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |