Print…
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1833-25G D1833-500G
TCIAD1833-25GEA 55 EUR
TCIAD1833-25G TCIAD1833-500G
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011670
Número CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cb89baee89b0642dd4bc1a6c56fd84d654c000&vid=5bf46d57ecd29bdb56ce95d87cffea782b1372ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity