Print…
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2058-25G D2058-5G
TCIAD2058-25GEA 174 EUR
TCIAD2058-25G TCIAD2058-5G
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₂
Número MDL : MFCD00010267
Número CAS: 4519-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2252a0f858f8b66abea7cc6808ba2fd24709a3&vid=ac1e66d5eca2cbeb15c2d449205fa6db08624651&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C