Print…
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1650-25G D1650-100G
TCIAD1650-25GEA 29 EUR
TCIAD1650-25G TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (por GC)
2,6-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Peso Molecular: 139.1 g/mol
Ponto de Inflamação: 90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001778
Número CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&vid=854dc329c5b5076159346a5bee7df47e838f6b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %