Print…
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1834-25G D1834-5G
TCIAD1834-25GEA 263 EUR
TCIAD1834-25G TCIAD1834-5G
2,5-Difluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2,5-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Ponto de ebulição: 92°C
Número MDL : MFCD00001777
Número CAS: 64248-64-2
EINECS: 264-753-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf21a84addf2034d8a08bf6aad8a6c32efd90ce&vid=bc33947be72d5f8f6a7009557c7bf059d4ddd208&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %