Print…
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3500-1G D3500-5G
TCIAD3500-1GEA 19 EUR
TCIAD3500-1G TCIAD3500-5G
2,3-Difluorobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
2,3-Difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃F₂N
Peso Molecular: 139.1 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Densidade: 1.25
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00009976
Número CAS: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a34dba8714cc7f3cf8cb94a1b769cacfc50ef1&vid=84439041cd2cdf540c60ba24451dda834dd1edfa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %