Print…
4-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0191-25ML F0191-250ML
TCIAF0191-25MLEA 17 EUR
TCIAF0191-25ML TCIAF0191-250ML
4-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181°C
Ponto de Fusão: -10
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003378
Número CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3ad4879cca545b0fefe2450c720747d5452dea5&vid=50c64be518a1ece4be32ce0ba69aa98db7b7fb00&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %