Print…
3-Fluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0189-25ML F0189-5ML
TCIAF0189-25MLEA 40 EUR
TCIAF0189-25ML TCIAF0189-5ML
3-Fluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
3-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003348
Número CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37f2575585c48dddaaffe119e886f0a1ce9b50dd&vid=636535ca2901172ba797bac1ee672470e055d560&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %