Print…

3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

D2626-25G D2626-5G
TCIAD2626-25GEA 156 EUR
TCIAD2626-25G TCIAD2626-5G
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010329
Número CAS: 32085-88-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b1ca28dca986d77bcd7dd823e76b754ac687de&vid=145e4f3395cab58a376dd4c7a579fddc027e5949&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR