Print…
3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2340-25G D2340-5G
TCIAD2340-25GEA 128 EUR
TCIAD2340-25G TCIAD2340-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
3,4-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 53
Densidade: 1.29
Ponto de Inflamação: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010328
Número CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=858223393f3344763cc5cfc1e3ed6c30f75bd803&vid=8019c4183ecf88bdf866a4c74c1624cf3ebc57aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %