Print…
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2321-1G T2321-5G
TCIAT2321-1GEA 33 EUR
TCIAT2321-1G TCIAT2321-5G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃F₃O
Peso Molecular: 160.1 g/mol
Ponto de Fusão: 25
Densidade: 1.42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083523
Número CAS: 132123-54-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c202462fded24c5229fde27afae8db82ec9030&vid=23161aa106efbcd1f87e09d5b678df400afa6598&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %