Print…
2-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 29 EUR
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
2-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅FO
Peso Molecular: 124.11 g/mol
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: –45°C
Ponto de Inflamação: 55°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003302
Número CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %