Print…
2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2637-25G D2637-5G
TCIAD2637-25GEA 209 EUR
TCIAD2637-25G TCIAD2637-5G
2,5-Difluorobenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
2,5-Difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00010327
Número CAS: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64aa18180425633b1b32ce4680015b47704cdcf8&vid=08afa52d83fa5180d3fa070b1b2d95fdfbb81a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %