Print…
2,4-Difluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2839-25G D2839-5G
TCIAD2839-25GEA 128 EUR
TCIAD2839-25G TCIAD2839-5G
2,4-Difluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Densidade: 1.299
Ponto de Inflamação: 55°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010326
Número CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cd863bdfbe5aaedf2120aa8e664fd46f53576f&vid=49885215fb985566ed2ab3c3e6ba38ba26894014&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %