Print…
2,3-Difluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2614-25G D2614-5G
TCIAD2614-25GEA 235 EUR
TCIAD2614-25G TCIAD2614-5G
2,3-Difluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
2,3-Difluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄F₂O
Peso Molecular: 142.1 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00010292
Número CAS: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a225687c43628eda98df680185b0ee95679fabf&vid=192c57144cc8061bebb77c1409564bfa385bb5fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %