Print…
1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 47 EUR
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluorobenzene
Fórmula: C₆H₄F₂
Peso Molecular: 114.09 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Fusão: –59°C
Ponto de Inflamação: –5°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000327
Número CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %