Print…
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
T2410-25G T2410-5G
TCIAT2410-25GEA 174 EUR
TCIAT2410-25G TCIAT2410-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Fórmula: C₆H₂F₄
Peso Molecular: 150.08 g/mol
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: –42°C
Densidade: 1.811
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00000285
Número CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0211b813fce1365cdcda8017450c24ca5bd0027&vid=f161dcfed1ac3579c09ee2d8a7834bd4be18b0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %