Print…
2-Clorofenol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
C0241-25G C0241-500G
TCIAC0241-25GEA 17 EUR
TCIAC0241-25G TCIAC0241-500G
2-Clorofenol ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
2-Clorofenol
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 175 °C
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,27 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002159
Número CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fb5786c2c43c83bd0765938726f6d74bf4e52e&vid=18e5d8d8311caa0b1bdfbb9808ba8d99a9b344af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %