Print…
2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
D0392-25G D0392-500G
TCIAD0392-25GEA 29 EUR
TCIAD0392-25G TCIAD0392-500G
2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC)
2,4-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Peso Molecular: 163 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Inflamação: 114
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002169
Número CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,03072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d97495682714188f9bd3caf4f3c20729373d3c&vid=2925f69f7ac62a956c52e06f4efb1fa79bf8bac3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency