Print…
4-Chloroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0122-25G C0122-500G
TCIAC0122-25GEA 22 EUR
TCIAC0122-25G TCIAC0122-500G
4-Chloroanisole ≥98.0% (por GC)
4-Chloroanisole
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: -18°C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000616
Número CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa6540e4953aac9377c02ed5ec7076eb94cdb188&vid=cf07c99849802e8c268e31b8a362876e72a8a47e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %