Print…
2,5-Dichloroanisole
Fornecedor: TCI
D2605-25G D2605-5G
TCIAD2605-25GEA 211 EUR
TCIAD2605-25G TCIAD2605-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 225 - 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00061123
Número CAS: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01bdc537c3b662144c2e44a478b849225e3b452c&vid=517f7cc5ad113ccc2ce43a8fe89c1ccf252c86eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %