Print…
4-Chloro-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0228-25G C0228-500G
TCIAC0228-25GEA 22 EUR
TCIAC0228-25G TCIAC0228-500G
4-Chloro-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007113
Número CAS: 89-64-5
EINECS: 201-927-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=012ba67a58ebf3b6539eda461058a35502af7afc&vid=b1d0b2dc06602cbeaca1726070de4c93bb2251d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity