Print…
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Trichloronitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trichlorobenzene
T0388-25G T0388-5G
TCIAT0388-25GEA 61 EUR
TCIAT0388-25G TCIAT0388-5G
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene ≥96.0% (por GC)
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₃NO₂
Ponto de Fusão: 71 °C
Número MDL : MFCD00014690
Número CAS: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e9240258b9d271035fbd9b3aceda31102102a7&vid=5d1081516c938b4dbbc3eb14ddf86b596798794b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity