Print…
1-Cloro-4-nitrobenzeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chloronitrobenzene
C0222-25G C0222-500G
TCIAC0222-25GEA 18 EUR
TCIAC0222-25G TCIAC0222-500G
1-Cloro-4-nitrobenzeno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-4-nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 242°C
Ponto de Fusão: 83 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007285
Número CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d0238a95542d82cc17d690625fcac66c804e611&vid=977036f60436cea4d6b5024ff7297c84fb70228a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency