Print…
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0386-25G D0386-500G
TCIAD0386-25GEA 22 EUR
TCIAD0386-25G TCIAD0386-500G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene ≥99.0% (por GC)
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 257°C
Ponto de Fusão: 61 °C
Densidade: 1,721 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007062
Número CAS: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a928dfd4daeb5f456dbb0bbc0064ceb23734a775&vid=b82ba7bd94d2cd42a40261b0ef6042bb272f2d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency