Print…
3,5-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0325-25G D0325-500G D0325-100G
TCIAD0325-25GEA 46 EUR
TCIAD0325-25G TCIAD0325-500G TCIAD0325-100G
3,5-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
3,5-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: 51 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007774
Número CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e3ebff94a4c64e0fd999471d7d7960d27121bcc&vid=b4f0c6b860b18c175f81b3d0efaf72f79e9a64f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C