Print…
2-Cloroanilina 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 16 EUR
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Cloroanilina 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Peso Molecular: 127.57 g/mol
Ponto de ebulição: 209°C
Ponto de Fusão: –2°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007656
Número CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %