Print…
2,6-Dicloroanilina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0323-25G D0323-500G D0323-100G
TCIAD0323-25GEA 17 EUR
TCIAD0323-25G TCIAD0323-500G TCIAD0323-100G
2,6-Dicloroanilina ≥99.0% (por GC)
2,6-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Densidade: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007675
Número CAS: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37b1ad4fb12801031a0f9a1acaddf0eb72c9f93&vid=caf7d2950d98a60e57162b19ea33368e020c2047&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency