Print…
2,4,6-Trichloroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0375-25G T0375-500G
TCIAT0375-25GEA 19 EUR
TCIAT0375-25G TCIAT0375-500G
2,4,6-Trichloroaniline ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trichloroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₃N
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007663
Número CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69594513ac78a00a5718579dee9ad3f1b456efd&vid=16c9871970f71ac5ebb67039c7073f66a73df244&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency