Print…
2,3-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0320-25G D0320-500G
TCIAD0320-25GEA 21 EUR
TCIAD0320-25G TCIAD0320-500G
2,3-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 23…24 °C
Densidade: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007657
Número CAS: 608-27-5
EINECS: 210-157-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7492094b80c88263372ebf2c5245d34af3c2e698&vid=2eff34ccd5ffb5810cfd7d80c9679d9e117392b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %