Print…
2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0798-25G T0798-5G
TCIAT0798-25GEA 460 EUR
TCIAT0798-25G TCIAT0798-5G
2,3,4-Trichloroaniline ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trichloroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₃N
Peso Molecular: 196.46 g/mol
Ponto de ebulição: 292°C
Ponto de Fusão: 73
Número MDL : MFCD00042819
Número CAS: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0164939971fb5f725e71226a908cfdbd477fdc5&vid=6554dae5bf4d9d7f7c58cb3c02384d88b8aa8905&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency