Print…
4-Cloro-2-fluoroanilina 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
C1169-10G C1169-25G
TCIAC1169-10GEA 28 EUR
TCIAC1169-10G TCIAC1169-25G
4-Cloro-2-fluoroanilina 98,0 GC, T
4-Cloro-2-fluoroanilina
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00010625
Número CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c038d250a556ea97075dc22a88052324485259dd&vid=5effc25faa3f84a5e82bdee76723e3e335a48b69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %