Print…
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1275-25G C1275-5G
TCIAC1275-25GEA 84 EUR
TCIAC1275-25G TCIAC1275-5G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136 °C
Número MDL : MFCD00042477
Número CAS: 403-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ebc53fb02398dc932f70ba5350249ed574c6e95&vid=e24122e82e169cd107e8a06869919b950e1d038b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C