Print…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
C2261-25G C2261-5G
TCIAC2261-25GEA 116 EUR
TCIAC2261-25G TCIAC2261-5G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂ClF₃O₂
Peso Molecular: 210.54 g/mol
Número MDL : MFCD00153101
Número CAS: 101513-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ce6e9021ee21d1fe308fa53fe628869279e380&vid=4525e48800891aac69ce85bf118f3a018255902a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C