Print…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2386-25G D2386-5G
TCIAD2386-25GEA 135 EUR
TCIAD2386-25G TCIAD2386-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso Molecular: 209 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Número MDL : MFCD00075281
Número CAS: 86522-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afea9334bd72b0307e46c128b0e0ce886e21c13e&vid=5b4a0e98c6bbc9d6b639d7ad2e59413de9ff4dc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C