Print…
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1597-25G C1597-5G
TCIAC1597-25GEA 144 EUR
TCIAC1597-25G TCIAC1597-5G
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00143282
Número CAS: 61072-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba071de1f3c9fca27d2cb539aff8b9a215f452ae&vid=a935f654c9dbca28350cee0791bbcc3b232eabd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency