Print…
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1465-1G C1465-5G
TCIAC1465-1GEA 17 EUR
TCIAC1465-1G TCIAC1465-5G
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-4-Fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄ClFO
Peso Molecular: 158.56 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: 60
Número MDL : MFCD00042527
Número CAS: 84194-36-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C