Print…
1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 35 EUR
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Chloro-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄ClF
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Fusão: –42,5 °C
Densidade: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD00000533
Número CAS: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %