Print…
1,3-Dicloro-2-flúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichlorofluorobenzene
D2485-25G D2485-5G
TCIAD2485-25GEA 57 EUR
TCIAD2485-25G TCIAD2485-5G
1,3-Dicloro-2-flúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
1,3-Dicloro-2-flúorbenzeno
Fórmula: C₆H₃Cl₂F
Peso Molecular: 164.99 g/mol
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: 39
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010307
Número CAS: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1f375c74264fdaac9dacad422b0335d461ac21&vid=097ad33f1790cb5a1e09daff9950720341650b91&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C