Print…
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0879-25G C0879-500G
TCIAC0879-25GEA 110 EUR
TCIAC0879-25G TCIAC0879-500G
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007214
Número CAS: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07619136c833ebcceb00479e9992cded7463dfcb&vid=6bdd9294de8610c0c97dce494373dc2c4fd3a835&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency