Print…
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0764-25G C0764-500G
TCIAC0764-25GEA 16 EUR
TCIAC0764-25G TCIAC0764-500G
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007209
Número CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc366b59bd73d3de5e622f66bfc8f2a198ff6fc5&vid=07cd6ceb939f7df10f21a25aa4dd81bcb3d01b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency