Print…
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1913-25G A1913-250G
TCIAA1913-25GEA 96 EUR
TCIAA1913-25G TCIAA1913-250G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188°C
Densidade: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007845
Número CAS: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9c72938e30e79a1f2aa58be1bed1329b6d501d&vid=c79e26a13052aaa169e8127d834af945fcfcd7b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %