Print…
Ácido 3,5-Dicloroantranilico ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1475-25G D1475-5G
TCIAD1475-25GEA 147 EUR
TCIAD1475-25G TCIAD1475-5G
Ácido 3,5-Dicloroantranilico ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 3,5-Dicloroantranilico
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 344 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Número MDL : MFCD00017088
Número CAS: 2789-92-6
EINECS: 220-520-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eabc52da3d56e9ada04365c27e15a4ec24ed701&vid=0aa7089fc4072bea129f97b23c8581f8ace84fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency