Print…
Ácido 4-Clorobenzóico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0134-500G C0134-25G C0134-100G
TCIAC0134-500GEA 63 EUR
TCIAC0134-500G TCIAC0134-25G TCIAC0134-100G
Ácido 4-Clorobenzóico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-Clorobenzóico
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123 °C
Densidade: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002531
Número CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 14,02125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81a0465313a081e776a2a5d5a487f069e62d397e&vid=49da753ecdd5815fe0ad80a26b8e06d3352c2769&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency