Print…
3-Chlorobenzoic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0132-500G C0132-25G
TCIAC0132-500GEA 245 EUR
TCIAC0132-500G TCIAC0132-25G
3-Chlorobenzoic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122 °C
Densidade: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002491
Número CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 14,02123
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency