Print…
2,6-Dichlorobenzoic acid 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
D0339-25G D0339-5G
TCIAD0339-25GEA 26 EUR
TCIAD0339-25G TCIAD0339-5G
2,6-Dichlorobenzoic acid 98,0 GC, T
2,6-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 299
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002418
Número CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eb271c16c667af883675452ff0425e773888e1f&vid=18d01ae0fdb122e6ebc08a8c5d3e4b1fcd21d5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency