Print…
2,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0338-100G D0338-25G
TCIAD0338-100GEA 73 EUR
TCIAD0338-100G TCIAD0338-25G
2,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 301
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002416
Número CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=562db9628a40c492eb3d1058d6abbe255f8d569a&vid=86ca7b767814ed61b706de9bff791bfc59fac23e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C