Print…
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3319-25G D3319-5G
TCIAD3319-25GEA 55 EUR
TCIAD3319-25G TCIAD3319-5G
2,3-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 168,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002413
Número CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a12898fc0335071a10398a321a15126da9bf0be3&vid=ed99fd78bc322afe163319c411b3755465dcbd82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C