Print…
2-Clorobenzonitrilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: o-Chlorobenzonitrile
C1130-25G C1130-500G
TCIAC1130-25GEA 16 EUR
TCIAC1130-25G TCIAC1130-500G
2-Clorobenzonitrilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Clorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₄ClN
Peso Molecular: 137.57 g/mol
Ponto de ebulição: 232°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001779
Número CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a973a7836b267318a0d46da79369e1e31f679b7&vid=316d5143224004d4f17dc837955e9bf2aa0e958d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency